missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anti- Rituximab (Anti-Idiotype) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit 18746789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18746789 25 μg 25µg
18734758 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18746789 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur MAB9630SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Rituximab Monoclonal specifically detects Rituximab in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Binding Inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Rituximab
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2260A
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.5 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, ELISA, Binding Inhibition 2.5 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gène B lymphocyte antigen CD20, B lymphocyte surface antigen B1, Bp35, CD20, LEU 16, LEU16, Membrane spanning 4 domains subfamily A member 1, MS4A1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Full-length Rituximab
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 25 μg
Primaire ou secondaire Primary
Spécificité du test Detects Rituximab in Western blots in direct ELISAs. 100% cross-reactivity with Tositumomab and Ibritumomab (95% or higher sequence identity with Rituximab) and no cross-reactivity with Cetuximab, Trastuzumab, Brentuximab, Gemtuzumab, Adalimumab, Solanezumab, Teprotumumab, and Aducanumab is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Multi-species
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forme Supernatant
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.