Learn More
3M™ Lunettes de sécurité anti-rayures / anti-buée
Code produit. 15563417
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Ombre 5
Transparents
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Code produit. 15563417
Marque: 3M™ 7000032456
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lunettes de sécurité anti-rayures / anti-buée 3M™ sont de conception légère et élégante et offrent une couverture et un champ de vision excellents.
  • Lunettes de sécurité très légères, élégantes et modernes offrant une couverture et un champ de vision excellents
  • Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
  • Classe optique 1 pour une clarté maximale
  • Verre inclinable pour un réglage facile et un confort maximum
  • Des branches souples et douces pour le confort de l’utilisateur
  • Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
  • S’associe bien à des respirateurs jetables série 3M™ Aura™ 9300+
  • Lunettes de sécurité conçues pour le confort de l’utilisateur et la commodité d’usage
  • Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
  • Léger (26 g) pour un confort maximum toute la journée
  • Protecteur frontal intégré pour une meilleure protection
  • Rembourrage intérieur souple sur les branches pour un confort et une stabilité accrus lors de l’utilisation
  • Longueur de branche réglable en trois positions pour un confort et un ajustement optimaux
  • Verre inclinable pour un réglage facile et un confort maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE, EN 166:2001
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparents
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur de la monture Gris foncé
Lens Material Polycarbonate