Learn More
3M™ Lunettes de sécurité anti-rayures / anti-buée
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Ombre 5
Transparents
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Lunettes de sécurité très légères, élégantes et modernes offrant une couverture et un champ de vision excellents
- Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
- Classe optique 1 pour une clarté maximale
- Verre inclinable pour un réglage facile et un confort maximum
- Des branches souples et douces pour le confort de l’utilisateur
- Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
- S’associe bien à des respirateurs jetables série 3M™ Aura™ 9300+
- Lunettes de sécurité conçues pour le confort de l’utilisateur et la commodité d’usage
- Verre en polycarbonate robuste pour une résistance aux chocs
- Léger (26 g) pour un confort maximum toute la journée
- Protecteur frontal intégré pour une meilleure protection
- Rembourrage intérieur souple sur les branches pour un confort et une stabilité accrus lors de l’utilisation
- Longueur de branche réglable en trois positions pour un confort et un ajustement optimaux
- Verre inclinable pour un réglage facile et un confort maximum
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 166:2001 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Teinte de la lentille | Transparents |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Couleur de la monture | Gris foncé |
| Lens Material | Polycarbonate |