Learn More
anti-Streptavidin, Brilliant Violet 786, Clone: Streptavidin, BD
Code produit 15853159
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15853159 100 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15853159 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 563858
Host Species:
Clone: Streptavidin
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Streptavidin from Streptomyces avidinii
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Streptavidin
Classification Monoclonal
Clone Streptavidin
Concentration 0.1mg/mL
Conjugué Brilliant Violet 786
Immunogène Streptavidin from Streptomyces avidinii
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Mouse