missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Syntaxin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15315211
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15315211 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15315211 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA534226

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Orangutan, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Hamster, Pig, Xenopus (100%).

Syntaxin 1 is a member of the syntaxin superfamily. Syntaxins are nervous system-specific proteins implicated in the docking of synaptic vesicles with the presynaptic plasma membrane. Syntaxins possess a single C-terminal transmembrane domain, a SNARE [Soluble NSF (N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein)-Attachment protein REceptor] domain (known as H3), and an N-terminal regulatory domain (Habc). Syntaxins bind synaptotagmin in a calcium-dependent fashion and interact with voltage dependent calcium and potassium channels via the C-terminal H3 domain. This gene product is a key molecule in ion channel regulation and synaptic exocytosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Syntaxin 1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide
Expression Stx1a
Numéro d’ordre du gène O35526, P32851, Q16623
Alias de gène HPC-1; LOW QUALITY PROTEIN: syntaxin-1A; neuron-specific antigen HPC-1; P35-1; P35A; Sap; STX1; Stx1a; STX1B; STX1B1; STX1B2; STXA1; SYN1A; Synaptotagmin-associated 35 kDa protein; syntaxin 1 a; syntaxin 1A; syntaxin 1A (brain); syntaxin 1A (brain)-like; syntaxin-1A; Syntaxin-1B1; Syntaxin-1B2
Symboles de gène(s) Stx1a
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic 15 amino acid peptide from N-Terminus of human STX1A / Syntaxin 1A.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 100512594, 100759989, 116470, 20907, 6804
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Monkey, Hamster, Pig, Frog
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.