missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-TNP, PE-CF594, Clone: A95-1, BD
Marque: BD Biosciences 562308
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Rat
Clone: A95-1
Isotype: IgG2b, κ
Immunogen: TNP-keyhole limpet hemocyanin
Flow Cytometry, Isotype Control
Spécification
| TNP | |
| A95-1 | |
| PE-CF594 | |
| TNP-keyhole limpet hemocyanin | |
| 0.1 mg | |
| Primary |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| Rat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| IgG2b κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu