Learn More
anti-TRAF2, FLNA Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Code produit 16101194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Set
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16101194 1 Set 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16101194 Fournisseur Abnova Code fournisseur DI0204.1Set
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Includes
TRAF2 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); FLNA mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TRAF2 protein, and the other against the FLNA protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Antigène TRAF2
Applications In situ PLA
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Expression TRAF2
Alias de gène MGC:45012/TRAP/TRAP3
Symboles de gène(s) TRAF2
Espèces hôtes Mouse, Rabbit
Quantité 1 Set
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7186/2316
Comprend Antibody pair set content: 1. TRAF2 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FLNA mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Type de produit TRAF2 & FLNA Protein Protein Interaction Antibody Pair
Forme Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.