Learn More
anti-WEE1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Description
Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | WEE1 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Expression | WEE1 |
| Alias de gène | DKFZp686I18166/FLJ16446/WEE1A/WEE1hu |
| Symboles de gène(s) | WEE1 |
| Quantité | 1 Set |
| Primaire ou secondaire | Primary |
| Identification génétique (Entrez) | 7465/23291 |
| Afficher plus |