Learn More
Invitrogen™ Diluant d’anticorps
Diluant d’anticorps
Marca: Invitrogen™ 003118
Code nomenclature Nacres: NA.25
Detalles adicionales : Poids : 0.01000kg
Descripción
Diluant prêt à l’emploi avec BSA (pour stabiliser l’anticorps) et conservateur.“Dans plusieurs pays, ce réactif est classé comme dispositif médical. S’il n’est pas reconnu comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.”
Especificaciones
Diluant pour anticorps prêt à l’emploi | |
Diluant pour anticorps, 250 ml, liquide, diluant prêt à l’emploi, Numéro CAS 26628– 22 –8, conservateur d’azoture de sodium 0,1 %, additifs stabilisants BSA, qualité hautement purifiée, état d’expédition de glace humide, température de stockage de 2 à 8°C, pour utilisation diagnostic in vitro. | |
2 à 8°C | |
Liquide |
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunohistochimie (IHC), coloration et détection de l’IHC. | |
Pour diagnostic in vitro | |
250mL |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.