Learn More
Invitrogen™ Diluant d’anticorps
Diluant d’anticorps
Marque: Invitrogen™ 003218
Informations supplémentaires : Poids : 0.63500kg
Description
Diluant prêt à l’emploi avec BSA (pour stabiliser l’anticorps) et conservateur.“Dans plusieurs pays, ce réactif est classé comme dispositif médical. S’il n’est pas reconnu comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.”
Spécification
Diluant pour anticorps prêt à l’emploi | |
Diluant pour anticorps, 500 ml, liquide, diluant prêt à l’emploi, Numéro CAS 26628– 22 –8, conservateur d’azoture de sodium 0,1 %, additifs stabilisants BSA, qualité hautement purifiée, état d’expédition de glace humide, température de stockage de 2 à 8°C, pour utilisation diagnostic in vitro. | |
2 à 8°C | |
Liquide |
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunohistochimie (IHC), coloration et détection de l’IHC. | |
Pour diagnostic in vitro | |
500 ml |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.