Learn More
Invitrogen™ Anza™ 19 BglII
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Marque: Invitrogen™ IVGN0196
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Includes: Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.• Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
• Un protocole de digestion pour tous les types d’ADN
• Digestion effectuée en 15 minutes
• Digestion pendant la nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
160 μl de tampon Anza 19 BglII 500 μl de tampon Anza (10X) 500 μl de tampon rouge Anza (10X) Conserver à -20°C. |
|
Sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG | |
Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™ | |
37°C | |
1600 U | |
Clonage traditionnel |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
BglII | |
Non | |
Non | |
Système de clonage par enzymes de restriction | |
Anza™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.