missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AOC3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17107333
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17107333 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17107333 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5109396

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GRGGDGGEPS QLPHCPSVSP SAQPWTHPGQ SQLFADLSRE ELTAVMRFLT QRLGPGLVDA AQARPSDNCV FSVELQLPPK AAALAHLDRG SPPPAREALA IVFFGRQPQP NVSELVVGPL PHPSYMRDVT VERHGGPLPY HRRPVLFQEY LDIDQMIFNR ELPQ.

Copper amine oxidases catalyze the oxidative conversion of amines to aldehydes in the presence of copper and quinone cofactor. The product is a major protein on the adipocyte plasma membrane. It has adhesive properties and also has functional monoamine oxidase activity. A pseudogene for this gene has been discribed and is located approximately 9-kb downstream.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène AOC3
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.56 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression AOC3
Numéro d’ordre du gène O08590, O70423
Alias de gène amine oxidase, copper containing 3; amine oxidase, copper containing 3 (vascular adhesion protein 1); Aoc3; Copper amine oxidase; HPAO; Membrane primary amine oxidase; placenta copper monamine oxidase; semicarbazide-sensitive amine oxidase; SSAO; VAP1; VAP-1; Vascular adhesion protein 1; VP97
Symboles de gène(s) AOC3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-190 of human AOC3 (NP_003725.1).
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11754, 29473
Espèces cibles Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.