missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AP4M1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13444797
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13444797 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13444797 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA530303

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A431, Jurkat, Raji. Predicted reactivity: Mouse (95%), Rat (93%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a subunit of the heterotetrameric AP-4 complex. The encoded protein belongs to the adaptor complexes medium subunits family. This AP-4 complex is involved in the recognition and sorting of cargo proteins with tyrosine-based motifs from the trans-Golgi network to the endosomal-lysosomal system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène AP4M1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.96 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression AP4M1
Numéro d’ordre du gène O00189
Alias de gène 4930443L05Rik; adapter-related protein complex 4 mu-1 subunit; adapter-related protein complex 4 subunit mu-1; adaptor related protein complex 4 mu 1 subunit; adaptor related protein complex 4, mu 1 subunit; adaptor-related protein complex 4 subunit mu-1; adaptor-related protein complex 4, mu 1 subunit; adaptor-related protein complex AP-4 mu4 subunit; adaptor-related protein complex AP-4, mu 1; AP-4 adapter complex mu subunit; AP-4 adaptor complex mu subunit; AP-4 complex subunit mu-1; Ap4m1; ap4m1 {ECO:0000312; Ap4m4; CPSQ3; Mu subunit of AP-4; mu4; MU-4; mu4-adaptin; Mu-adaptin-related protein 2; mu-adaptin-related protein-2; MUARP2; mu-ARP2; RGD:1310233}; SPG50
Symboles de gène(s) AP4M1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human AP4M1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9179
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.