missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ APAF1 Monoclonal Antibody (2H9A1)
GREENER_CHOICE

Code produit 17915441
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17915441 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17915441 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA548371

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

APAF1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow, ELISA

APAF1 gene encodes a cytoplasmic protein that initiates apoptosis. This protein contains several copies of the WD-40 domain, a caspase recruitment domain (CARD), and an ATPase domain (NB-ARC). Upon binding cytochrome c and dATP, this protein forms an oligomeric apoptosome. The apoptosome binds and cleaves caspase 9 preproprotein, releasing its mature, activated form. Activated caspase 9 stimulates the subsequent caspase cascade that commits the cell to apoptosis. Alternative splicing results in several transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène APAF1
Applications ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 2H9A1
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.05% sodium azide
Expression APAF1
Numéro d’ordre du gène O14727
Alias de gène 6230400I06Rik; APAF1; APAF-1; Apaf1l; apoptotic peptidase activating factor 1; apoptotic protease activating factor 1; apoptotic protease-activating factor 1; CED4; DKFZp781B1145; fog; forebrain overgrowth; KIAA0413; mKIAA0413
Symboles de gène(s) APAF1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human APAF1 (AA: 1138-1237) expressed in E. Coli.
Méthode de purification Protein G
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 317
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.