Learn More
APLF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16852814 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16852814 20 μL 20µL
16842814 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16852814 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 142521AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
C2ORF13 is a component of the cellular response to chromosomal DNA single- and double-strand breaks.[supplied by OMIM, Mar 2008].
Spécification
Antigène APLF
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.24 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression APLF
Numéro d’ordre du gène Q8IW19
Alias de gène APFL, APLF, Aprataxin and PNK like factor, aprataxin and PNKP like factor, C2orf13, PALF, Xip1, XRCC1 interacting protein 1
Symboles de gène(s) APLF
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène APLF Fusion Protein Ag5525
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 200558
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG