Learn More
A&D Weighing™ Balance analytique à étalonnage externe Apollo
La nouvelle gamme analytique A&D Apollo. Améliorez la productivité et l'efficacité de vos flux de travail grâce aux fonctions conviviales et innovantes de la balance de laboratoire A&D Apollo, conçue pour fournir des résultats fiables dans une gamme complète d'environnements et d'applications.
3883.18€ - 4655.11€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL/BPF/GCP/ISO |
---|---|
Type de connexion | RS-232 C et USB |
Type d’affichage | LCD rétroéclairé inversé |
Précision affichage | 0,0001 g |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804601
|
A&D Weighing™
GF-124A |
122 g |
3883.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16814601
|
A&D Weighing™
GF-224A |
220 g |
4266.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16824601
|
A&D Weighing™
GF-324A |
320 g |
4655.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Vaste sélection de modèles à haute capacité, haute résolution, étalonnage interne (GX-A) ou étalonnage externe (GF-A)
- Nouveau capteur de pesée intelligent SHS équipé de la technologie ECL
- Évaluation automatique de la précision (APA) Évaluation automatique des performances de la balance. Calcul et affichage de l'écart-type (reproductibilité) au point d'utilisation sans nécessiter de masse d'étalonnage. Vérification quotidienne par simple pression sur une touche
- Calcul et réglage automatiques du poids minimal via la fonction APA
- Saisie automatique du poids minimal via la fonction APA ou manuellement à l'aide de masses
- Alerte visuelle de poids minimal
- Contrôle d'accès utilisateur (UAC) avec accès de niveau administrateur et opérateur par mot de passe afin de garantir l'intégrité des données
- Étalonnage via une seule touche, un intervalle, des durées prédéfinies (3) ou automatiquement en réponse aux variations de température ambiante (GX-AE/A)
- Détection de chocs (ISD) à 4 niveaux avec indication sonore et visuelle. Grâce à une utilisation correcte de la balance, préservez les performances de votre investissement. Idéal pour les applications de chargement automatisé et pour le guidage de l'opérateur
- Affichage du débit (FRD), indication directe du débit d'un échantillon en g/s, g/m, g/h ou du débit volumique en ml/s, ml/m, ml/h. Jusqu'à 10 densités d'échantillon peuvent être sauvegardées en mémoire. À utiliser en association avec le comparateur de débit afin de maintenir les débits dans les limites spécifiées
- Fonction de calcul statistique (SCF) : affiche et imprime différents résultats statistiques sur l'écran de la balance ou sur une imprimante ou un ordinateur
- Interface RS232 standard et USB double mode. Configuration de la liaison USB en mode « rapide » (connexion à un PC sans installation du logiciel) ou en mode bidirectionnel
- Sortie de données configurable UFC (Universal Flexi Coms), idéale pour la connexion à des systèmes d'acquisition de données, des imprimantes d'étiquettes de code-barres, etc.
- Sortie de données brutes/nettes/tare, mémoire tare, crochet inférieur, indicateur de capacité
- Large sélection d'options et d'accessoires
- Ioniseur intégré sans ventilateur avec technologie Quick Ion™ et commutateur externe à infrarouge (GX-AE)
Spécification
BPL/BPF/GCP/ISO | |
LCD rétroéclairé inversé | |
Acier inoxydable |
RS-232 C et USB | |
0,0001 g | |
30 VA vers l'adaptateur (12 V, 1 A) |