Learn More
Applied Biosystems™ Barrette à 8 bouchons MicroAMP™, transparente
Compatible avec les tubes de réaction MicroAmps, les barrettes de tubes et plaques de 96 puits.
Marque: Applied Biosystems™ N8011535
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les bandelettes MicroAmp™ Cap ont un profil en dôme et conviennent à la PCR de point final. Barrettes de 8 bouchons disponibles en version transparente ou en un assortiment de rouge, orange, bleu et vert.
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Assure une étanchéité parfaite pour minimiser l’évaporation
- Facile à appliquer et à retirer
- Utilisez des bandelettes de bouchons MicroAMP pour sceller les tubes et réduire les risques de contamination dans les puits d’échantillons et garantir des résultats fiables
- Utilisez l’outil d’installation du bouchon MicroAmp (vendu séparément) pour pousser les bouchons vers le bas et former un joint étanche
- Lorsque vous êtes prêt, il suffit de décoller les capuchons à l’aide des languettes situées à l’extrémité
- Disponibles en différentes couleurs pour faciliter le suivi des tubes pendant la préparation des dosages
- Pour les applications de PCR en temps réel, utilisez les barrettes de 8 bouchons optiques MicroAmp (n° de fabrication 4323032) avec profil à sommet plat.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Certifié exempt d’ADN / RNase | |
1500 barrettes (5 boîtes/300) | |
MicroAmp™ | |
Comprend : 5 boîtes de N8010535 (Qté 300 par boîte) Barrette de 8 bouchons fixés pour une utilisation avec des tubes individuels de 0,2 ml, des tubes à barrettes (0,1 ou 0,2 ml) ou des plaques de 48 ou 96 puits. Couleur naturelle (transparente). |
|
96 | |
Bouchon à 8 barrettes |
Naturel | |
Thermocycleurs | |
Polypropylène | |
Bouchons bombés | |
1 500 bouchons à barrettes |