Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 384 puits MicroAmp™ avec code-barres
Conçues pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
Marque:  Applied Biosystems™ 4309849
348.01 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10005724
  • 522.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
  • Fabriqué d’une seule pièce rigide en polypropylène dans un format 384 puits
  • Conçu pour fonctionner avec les thermocycleurs et les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems 384 puits
  • Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
  • Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
  • Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
  • Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
  • Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Contient 50 plaques.
Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectées, les plaques peuvent être conservées indéfiniment.
MicroAmp™
Microplaque
À jupe
40 μl
50 plaques
Standard
Certifié exempt d’ADN/RNase
50 plaques
Optique
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
PP
384
50 plates
Température ambiante