Learn More
Path-ID™ Path-ID™ Multiplex One-Step Kit
Le kit de RT-PCR en une étape multiplex Path-ID™ est conçu pour la PCR multiplex de transcription inverse et quantitative (qRT-PCR).
Spécification
Méthode de détection | Détection amorce-sonde |
---|---|
Forme | Liquide |
Méthode PCR | 1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR |
Vitesse de réaction | Étalon |
À utiliser avec (équipement) | Système 7000, système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7700, Système 7900HT, système à 384 puits HT AB 7900, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard |
Includes: 1.375mL of 2X Multiplex RT-PCR Buffer, 280μL of 10X Multiplex Enzyme Mix including AmpliTaq Gold and ArrayScript, 1.75mL of Nuclease-free water
Description
Il est optimisé pour l’amplification simultanée de quatre cibles maximum à l’aide de vos échantillons d’ARN et de vos ensembles d’amorces/sondes TaqMan™.Les réactions sont exécutées à l’aide d’une procédure en une seule étape pour transcrire l’ARN et amplifier vos cibles.Le kit contient un mélange enzymatique multiplex avec transcriptase inverse Arrayscript™ et ADN polymérase AmpliTaq Gold™, ainsi qu’un mélange de tampons.
Le kit multiplex en une étape est optimisé pour l’amplification simultanée de quatre cibles maximum à l’aide de vos échantillons d’ARN et de vos ensembles d’amorces/sondes TaqMan™. Les réactions sont exécutées à l’aide d’une procédure en une seule étape pour transcrire l’ARN et amplifier vos cibles. Le kit contient un mélange enzymatique multiplex avec transcriptase inverse Arrayscript™ et ADN polymérase AmpliTaq Gold™, ainsi qu’un mélange de tampons.
Applications :
qRT-PCR en une étape, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Fonctionnalité démarrage à chaud intégrée. Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
Spécification
Détection amorce-sonde | |
1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR | |
Système 7000, système 7300, système 7500 Fast, système 7500, système 7700, Système 7900HT, système à 384 puits HT AB 7900, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard | |
Path-ID™ | |
ArrayScript™ | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée |
Liquide | |
Étalon | |
ROX (pré-mélangé) | |
Kits de RT-PCR en une étape | |
Pathogen Detection, Virus Detection | |
ARN total, ARN viral, ARNm |