Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Universal II, avec UNG
Le master Mix TaqMan™ Universal II est un mélange pratique de composants (ne comprenant pas les amorces, les sondes, le modèle & l’eau) nécessaires pour réaliser une réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel.
145.00€ - 5280.00€
Spécification
Concentration 2 X
Contenu et stockage Stocker à 4°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Consulter d'autres spécifications
Requires: Amorces, sondes, matrice, eau
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10136904
Afficher les documents
Applied Biosystems™
4440042
1 x 1 ml
145.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10402655
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4440038
1 x 5 ml
626.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10410355
Afficher les documents Détails de la promotion
Applied Biosystems™
4440044
2 x 5 ml
1192.00€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10420355
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Applied Biosystems™
4440045
5 x 5 ml
2805.00€
5 pièces
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10258414
missing translation for 'viewDocuments'
Applied Biosystems™
4440046
10 x 5 ml
5280.00€
10 pièces
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10136714
missing translation for 'viewDocuments'
Applied Biosystems™
4440039
1 x 50 ml
5030.00€
1 pièce
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
QPCR kits
• xxx
• Master Mix universel Taqman™ II
• Avec UNG
• Mélange 2 fois concentrécompatible avec toutes les applications en temps-réel, dont les microARN, l'expression génique et le génotypage
• Inclut l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une enzyme hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif
• Disponible en 2 formats: avc ou sans l'uracile glycosylase (UDG) et dUTP/dTTP pour minimiser la contamination croisée
• La référence interne passive est basée sur le colorant ROX pour une analyse de données précise.
Order Info
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.
Specifications
Specifications
2 X
Amorce-sonde
qPCR
Étalon
ROX (pré-mélangé)
Master Mix II Universal
PCR en temps réel (qPCR), Genotyping, miRNA analysis
ADN (génomique), ADNc
Stocker à 4°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Élevé
ADN polymérase AmpliTaq Gold
Système 7300, Système 7500, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, Système ViiA™ 7
TaqMan™
UP (Ultra Pure)
2 X
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Universal II, avec UNG