Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card RNaseP Verification Kit
Utilisé pour valider les performances du système de PCR en temps réel ViiA™ 7 avec la mise à niveau du bloc de masse à faible densité TaqMan™.
Marque:  Applied Biosystems™ 4432265
Code produit. 15916065
  • 3335.00€ / 1 kit
Includes: Un réseau à faible densité TaqMan vide et huit flacons de réactifs de détection de RNase P pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène RNase P humain. Chaque flacon contient des réactifs prémélangés (Master Mix de PCR universelle 1X TaqMan, des amorces RNase P et une sonde marquée au colorant FAM™) ainsi qu’un modèle.
Description
Description
Le kit de RNase P pour vérification d’instrument à matrice à faible densité ViiA™ 7 System TaqMan™ contient une matrice faible densité TaqMan™ vide et 8 flacons de réactifs de détection de RNase P pour détecter et quantifier des copies génomiques du gène RNase P humain, un gène à copie unique codifiant la fraction ARN de l’enzyme RNase P. Chaque flacon contient des réactifs prémélangés (1 x Master Mix de PCR TaqMan™ Universal, amorces de RNase P et sonde marquée au colorant FAM™), ainsi qu’un modèle.Le kit de Rnase P pour vérification d’instrument à matrice à faible densité ViiA™ 7 System TaqMan™ doit être capable de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5,000 et 10,000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour un traitement d’échantillons ultérieur dans un seul puits. Pour garantir la précision des résultats, Applied Biosystems™ vous recommande de vérifier les performances de votre instrument tous les six mois.
Le kit doit être capable de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5000 et 10,000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour un traitement d’échantillons ultérieur au sein d’un puits unique. Pour garantir des résultats précis, l’instrument doit être vérifié tous les six mois.
Informations sur la commande
Conserver le kit entre -15° et -25°C. ;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Carte microfluidique à 384 puits
Système ViiA™ 7
Kit de vérification RNaseP pour carte Array
1 kit
8 tubes avec dilutions standard, carte d’essai vide, port 1 NTC, port 2 inconnu A, port 3 U, conserver entre -15°C et -25°C
ViiA™
PCR en temps réel (qPCR)
Étalonnage de RNase P, plaque de vérification de l’instrument
Documents
Manuals
Nom du produit
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card RNaseP Verification Kit > 1 kit