Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvant CM, pour la titration par volumétrie Karl Fischer, Fisher Chemical
Code produit. p-305692 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10199511
Marque: Fisher Chemical K/2110/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Aqualine™ étalon de sodium tartrate dihydraté
• Réactifs Fisher Chemical pour dosage Karl Fischer par volumétrie
• Pour analyse par Karl Fischer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aqualine™ Solvent CM
Note relative au nom Karl Fischer Reagent
CAS 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Numéro MDL 81734
Conditionnement Flacon en verre ambré
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aqualine Solvent CM 4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.