Learn More
Karl Hecht™ Tubes à essai à fond rond AR-Glas™ Assistent™
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai à fond rond AR-Glas™ Karl Hecht™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique AR-Glas durable.
Marque:  Karl Hecht™ 42775021
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10109880
  • 15.15€ / 100 pièces
Expédition estimée: 14-12-2023
Description
  • Sans rebord
  • Avec paroi épaisse
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
Tube à essai
100 mm
No
9,5 mm
100Pack; Box