Learn More
BINDER™ Cassette d’éclairage Arabidopsis
Ensemble de tubes fluorescents pour le remplacement des tubes fluorescents de lumière du jour.
Marque: BINDER™ 8012-1499
Informations supplémentaires : Poids : 2.10000kg
Description
- Modèle en option de 17 W ou 25 W
- À utiliser avec une gamme de chambres de croissance
Spécification
Éclairage Arabidopsis - cassettes d’éclairage équipées de tubes fluorescents Arabidopsis au lieu de tubes fluorescents de lumière du jour | |
Unités KBWF 720 BINDER | |
Accessoire, lumière fluorescente | |
25 w |