Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants Aracut™ Lat
Code produit 12695193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille : 7
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12695193 Taille : 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12695193 Fournisseur Honeywell Safety Products™ Code fournisseur 209414107
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Manipulez des objets tranchants dans un environnement sec ou humide. Les gants Honeywell Safety Products™ Aracut™ Lat sont tricotés en 100 % Kevlar™ à des fins de dextérité, d’aération, de résistance à la coupe et de protection thermique, et présentant une paume et des bouts de doigts revêtus de latex crêpé naturel bleu.
  • Tricoté en 100 % Kevlar™.
  • Paume et bouts des doigts revêtus de latex crêpé bleu pour la résistance mécanique.
  • S’adapte parfaitement et offre une bonne dextérité.
  • Le dos ventilé assure une aération.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EPI CE de catégorie 2, numéro de certificat CE 0075/797/162/07/12/0582, numéro d’attestation CE 0075/797/162/07/12/05821
Classification Dextérité :5
Zone enduite Paume, bouts des doigts
Description Calibre 10
Coating Material Latex naturel
Couleur Beige, Bleu
Cut Resistance Rating 4
Matériau Latex, Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™
Type de produit Gants
Dimensions 7
Épaisseur (métrique) de 1,5 à 1,8 mm
À utiliser avec (application) Secteurs du bâtiment, de la construction, de la verrerie, du fer, de la sidérurgie et du papier
Quantité 10 paires/boîte
Indice de déchirure 4
Longueur (métrique) 26 cm