Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à plaque chauffante en céramique numérique AREC.X
L’agitateur à plaque chauffante en céramique numérique AREC.X VELP Scientifica est conçu pour une précision, offrant des performances d’agitation et de chauffage de pointe, des fonctions de sécurité supérieures et une facilité d’utilisation. Excellente solution pour les laboratoires nécessitant un contrôle précis de la température moyenne.
Marque: Velp Scientifica™ SA20500554
Informations supplémentaires : Poids : 3.40000kg
Description
Performances exceptionnelles
- Garantit l’homogénéité et la stabilité de la température ambiante jusqu’à 550°C
- Affichage numérique lumineux et facile à lire indiquant la température réelle et la température de consigne
- Le moteur puissant permet d’obtenir un volume allant jusqu’à 15 L (H2O) de 50 à 1500 tr/min
Thermorégulation précise
- Idéal pour les applications sensibles à la température en chimie, biotechnologie et pharmaceutique
- Thermorégulation précise du milieu avec sonde Pt100 (±1°C) ou VTF
- Thermorégulateur numérique (±0,5°C)
- La plage de thermorégulation varie de la température ambiante à 250°C
Sûr et résistant
- Le dessus en céramique et la structure en technopolymère garantissent une résistance optimale aux produits chimiques
- Message de sécurité de surface chaude affiché lorsque la température est supérieure à 50°C
- Cannelure d’écoulement pour protéger l’électronique
Spécification
Céramique | |
Sonde de température AISI 316 Ti | |
3,9 kg | |
800 W | |
7 x 7 in | |
50/60 Hz | |
Agitateur à plaque chauffante | |
25 kg | |
1 | |
50 à 1 500 tr/min | |
344 x 203 x 94 mm | |
Numérique |
230 V | |
Message de sécurité de surface chaude | |
Technopolymère | |
Analogique | |
Température ambiante à 550°C | |
3,5 Kg | |
Carré | |
Type EU | |
15 L | |
25 mois | |
Déclaration de conformité CE ; déclaration britannique de conformité R.-U. ; certificat BC ; certificat cNEMKOus |