missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARFGAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16841854 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16841854 20 μL 20µL
16831854 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16841854 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 135711AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ArfGAP1 is a 406 amino acid containing regulatory protein with an Arf-GAP domain known to be involved in the activation of the GTPase activity of ADP ribosylation factor (ARF). ArfGAP1, a GTPase-activating protein (GAP) for the ADP ribosylation factor 1 (ARF1), promotes the hydrolysis of ARF1-bound GTP and is required for the dissociation of coat proteins from Golgi-derived membranes and vesicles thus playing an important role in membrane trafficking and/or vesicle transport. Dissociation of the coat proteins is required for the fusion of these vesicles with target compartments. The activity of this protein is stimulated by phosphoinosides and inhibited by phosphatidylcholine. Two transcript variants encoding different isoforms have been reported. Ubiquitous expression of ArfGAP1 is seen in most tissues.

Spécification

Antigène ARFGAP1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.41 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression ARFGAP1
Numéro d’ordre du gène Q62848, Q8N6T3, Q9EPJ9
Alias de gène ARF GAP 1, ARF1 GAP, ARF1GAP, ARFGAP1, HRIHFB2281
Symboles de gène(s) ARFGAP1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène ARFGAP1 Fusion Protein Ag4468
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 228998, 246310, 55738
Espèces cibles Rat, Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.