Learn More
Invitrogen™ ARHGAP25 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1N03)
Code produit 30829701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30829701 50 μL
30826155 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30829701 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA564723
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
ARHGAP25 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
ARHGAP25 encode negative regulators of Rho GTPases, which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ARHGAP25
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1N03
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression ARHGAP25
Numéro d’ordre du gène P42331
Alias de gène A130039I20Rik; ARHGAP25; epididymis secretory protein Li 308; HEL-S-308; KAIA0053; KIAA0053; RGD1562105; Rho GTPase activating protein 25; rho GTPase-activating protein 25; Rho-type GTPase-activating protein 25
Symboles de gène(s) ARHGAP25
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein of human ARHGAP25.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 500246, 9938
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG