Learn More
Skytec Gants en mousse de nitrile Aria 360
Description
- GeniumTM est une protection hygiénique écologique dont un tiers du poids des ingrédients provient de sources durables et qui nécessite 30 % d'énergie en moins pour sa production.
- Fonctionnalité d'écran tactile sur le pouce et l'index
- Conçu de façon anatomique avec une matière évacuant l'humidité pour un confort optimal
- Excellente adhérence dans toutes les conditions (sec, humide, huileux)
- Faible émission de particules pour les applications sensibles
- Doublure ultra douce
- Le revêtement breveté en mousse de nitrile de la paume renforce la protection
- Sanitized™ Le revêtement antimicrobien procure une fraîcheur supplémentaire.
- Protection contre la chaleur légère jusqu'à 100 °C pendant une courte période
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications/Conformité | ANSI ablation, ANSI Ponction |
| Certifications / conformité (Europe) | EN388, EN420, EN 407 |
| Chlorinated | Non |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Couleur | Gris, Noir |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Show More |