missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ARID1B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16321935
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16321935 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16321935 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA584983

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: HEGDMYNMQY SSQQQEMYNQ YGGSYSGPDR RPIQGQYPYP YSRERMQGPG QIQTHGIPPQ MMG Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 94%, Mouse - 94%.

This locus encodes an AT-rich DNA interacting domain-containing protein. The encoded protein is a component of the SWI/SNF chromatin remodeling complex and may play a role in cell-cycle activation. The protein encoded by this locus is similar to AT-rich interactive domain-containing protein 1A. These two proteins function as alternative, mutually exclusive ARID-subunits of the SWI/SNF complex. The associated complexes play opposing roles. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Feb 2012].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ARID1B
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression ARID1B
Numéro d’ordre du gène Q8NFD5
Alias de gène 6A3-5; 8030481M12; 9330189K18Rik; AI836955; Ardi1b; ARID domain-containing protein 1B; ARID1B; AT rich interactive domain 1B (Swi1 like); AT rich interactive domain 1B (SWI1-like); AT rich interactive domain 1B (SWI-like); AT-rich interaction domain 1B; AT-rich interactive domain-containing protein 1B; B230217J03Rik; BAF250B; BRG1-associated factor 250b; BRG1-binding protein ELD/OSA1; BRG1-binding protein hELD/OSA1; BRIGHT; CSS1; DAN15; ELD (eyelid)/OSA protein; ELD/OSA1; hOsa2; KIAA1235; mKIAA1235; MRD12; Osa homolog 2; OSA2; P250R; Smcf1; smcf-1; transcription factor 1
Symboles de gène(s) ARID1B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human ARID1B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108041).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57492
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.