Learn More
Acide aristolochique, 96 %, mélange de I et II, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777340
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
313-67-7
C17H11NO7
341.27
MFCD00004996
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t
2236
CHEBI:2825
COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O
313-67-7
C17H11NO7
341.27
MFCD00004996
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t
2236
CHEBI:2825
COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aristolochic acid
Note relative au nom Mixture of I and II
Point de fusion 269°C to 270°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (typically I+ II isomers) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 19, V,7, 611
Merck Index 15, 777
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,acetone,,acetic acid,aniline,alkalies,practically insoluble in benzene,carbon disulfide
Poids de la formule 341.27
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aristolochic acid, mixture of I and II
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.