Learn More
ARRDC3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit p-7210776 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16803605 20 μL 20µL
16893595 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16803605 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 250601AP20UL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
Spécification
Antigène ARRDC3
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.18 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression ARRDC3
Numéro d’ordre du gène Q96B67
Alias de gène ARRDC3, arrestin domain containing 3, KIAA1376, TLIMP
Symboles de gène(s) ARRDC3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène ARRDC3 Fusion Protein Ag18717
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57561
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG