Learn More
Abeba™ Chaussures 8400 Arrow
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Cuir blanc lisse
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Renfort de talon en microfibre
- Zone de coup de pied ajustable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de revêtement | Microfibre |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 43 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 8400 |