missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Arsenazo Iii, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Nom chimique ou matériau | Arsenazo Iii |
Formule linéaire | (HO)2C10H2(SO3H)2(N=NC6H4AsO3H2)2 |
Numéro UN | 3465 |
Beilstein | 5717957 |
Poids de la formule | 776.37g/mol |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 25 g |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'