Learn More
Oxyde d’arsenic(III), Puratronic™, 99,996 % (base métallique à l’exclusion de Sb), Sb 20 ppm max, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048662
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11326188
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011173.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1327-53-3 | As2O3 | 197.84 g/mol
Arsenic trioxide is used as a precursor to forestry products, in colorless glass production, and in electronics. And it is also used as pigments, and preservatives for hides and wood, in the semiconductor industry to create light emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-53-3
Formule moléculaire As2O3
Poids moléculaire (g/mol) 197.84
Numéro MDL MFCD00003433
Clé InChI IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Spécification
Point d’ébullition 465°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Arsenic(III) oxide
Point de fusion 312.3°C
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Sb), Sb 20 ppm max.
Numéro UN UN1561
Merck Index 14,804
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,dilute acids and alkalies. Insoluble in alcohol,chloroform,and ether,.
Poids de la formule 197.84
Pourcentage de pureté 99.996%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Densité 3.74 g/mL