Learn More
Sulfure d’arsenic(III), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452417
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15452417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045616.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1303-33-9 | As2S3 | 246.02 g/mol
Arsenic(III) sulfide is used in the treatment of acute promyelocytic leukemia. It is an inorganic photoresist used in the fabrication of photonic crystals and 3-D nanostructures. It is also used as an acousto-optic material, pigment, tanning agent and chalcogenide glass for infrared optics. Further, it is used as an analytical test for presence of dissimilatory arsenic-reducing bacteria (DARB).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-33-9
Formule moléculaire As2S3
Poids moléculaire (g/mol) 246.02
Numéro MDL MFCD00003435
Clé InChI CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diarsenic(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Spécification
Point d’ébullition 707°C
Nom chimique ou matériau Arsenic (III) sulfide
Point de fusion 300°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Merck Index 14,806
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 246.03
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Like rotten eggs
Densité 3.43 g/mL