Learn More
Solution étalon d’arsenic, pour AAS1 mg/ml comme dans 2 % de KOH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10452581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 ml
500 ml
missing translation for 'unitSize'
100mL
500mL
Code produit. 10452581
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 195821000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-38-2 | As | 74.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arsenic standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml As in 2% KOH
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5
Densité 1.02g/mL
Forme physique Solution
Formule moléculaire As
Concentration 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C)
Numéro MDL MFCD00085309
Merck Index 15, 784
Clé InChI RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [As]
Nom IUPAC arsenic
Poids moléculaire (g/mol) 74.92
CID PubChem 5359596
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:27563
Poids de la formule 74.92
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Arsenic atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.