Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
Pipetez de façon précise et constante avec les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ équipées de filtre barrière et conditionnées dans un rack à charnière. Elles forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque: Thermo Scientific™ 2065E-05-HR
102.70 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et rack à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée aux portoirs à charnière respectueux de l’environnement et réutilisables. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en racks à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
Caractéristiques :- Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
MicroPoint, en rack à charnière, faible rétention | |
Oui | |
ART 100E | |
5.07 cm | |
Rack à charnière | |
Adaptation universelle | |
Sterile & PCR Ready |
100 µl | |
Stérile | |
2 po | |
Exempt de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, de biocontamination, d’endotoxine, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR | |
Faible rétention | |
ART |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.