Learn More
Thermo Scientific™ Système de recharge de pointes longues avec filtre barrière ART™
Effectuez des applications de façon précise et constante sans compromettre la protection grâce à ce système de recharge avec filtre barrière.
98.10€ - 125.00€
Spécification
Volume (métrique) | 1000 μl |
---|---|
Filtré | Oui |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Modèle | Filtre barrière ART |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15123626
|
Thermo Scientific™
2179-05-RT |
Pointe à filtre barrière faible rétention ART 1000 | 1000 μl | Adaptation universelle | Sterile & PCR Ready |
98.10€
560 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15113626
|
Thermo Scientific™
2179-RT |
Pointe à filtre barrière ART 1000 | 1000 μl | Adaptation universelle | Sterile & PCR Ready |
125.00€
560 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Effectuez des applications de manière précise et cohérente en respectant les mesures de protection grâce au système de recharge de filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui fournit une solution respectueuse de l’environnement sans compromettre la stérilité. Les puits décalés permettent d’empiler les plateaux de cônes : ce système innovant réduit le volume des déchets et permet de gagner de la place sur la paillasse et dans les armoires. La gamme ART est désormais plus complète, ce qui facilite plus que jamais la recherche d’une pointe s’adaptant à pratiquement n’importe quelle pipette ou application de votre laboratoire.
- Les pointes à filtre barrière ART fournissent une sécurité totale contre les aérosols et la contamination liquide
- Le conditionnement des pointes à filtre barrière empilable permet aux pointes de passer à travers les trous décalés de l’insert inférieur
- Les rails de guidage de la coque du blister permettent d’aligner les inserts de pointes correctement pour un transfert en douceur dans le rack
- La coque externe protège les pointes de la contamination extérieure pendant le remplissage des inserts
- L’option d’emballage des pointes réduit le volume des déchets de plastique
- La conception rigide de l’insert assure un chargement fiable des pointes
- Numéro de lot et description imprimés sur chaque insert
Spécification
1000 μl | |
Stérile | |
Filtre barrière ART | |
8,89 cm | |
Portoir | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
ART |
Oui | |
Naturel | |
3.5 po | |
Exemptes de RNase, de DNase, d’ATP et de pyrogènes | |
Adaptation universelle | |
Adaptation universelle | |
Sterile & PCR Ready |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.