Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette sans filtre à faible rétention ART™ dans un rack à couvercle amovible
Conçues spécifiquement pour éliminer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe de pipette.
53.00€ - 99.80€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Transparent |
Gamme de produits | ART™ |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de pointe | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10110062
|
Thermo Scientific™
3771-05 |
ART 300 sans filtre, à faible rétention, stérile | 300 μl | MicroPoint | Stérile |
86.60€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10550682
|
Thermo Scientific™
3772-05 |
Pointe ART 300 sans filtre, à faible rétention, non stérile | 300 μl | MicroPoint | Non stérile |
99.80€
960 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10261722
|
Thermo Scientific™
3511-05 |
Pointe ART longue, sans filtre, à faible rétention | 10 μl | Faible rétention | Stérile |
70.40€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10251722
|
Thermo Scientific™
3512-05 |
ART. 10 REACH, non filtré, non stérile, en rack, à couvercle amovible | 10 μl | Faible rétention | Non stérile |
59.20€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10241772
|
Thermo Scientific™
3521-05 |
Pointe ART 20 sans filtre, à faible rétention, stérile | 20 μl | Faible rétention | Stérile |
73.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10048481
|
Thermo Scientific™
3522-05 |
ART 20 sans filtre, non stérile, à faible rétention | 20 μl | Faible rétention | Non stérile |
53.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les cônes de pipette à faible rétention sans filtre Thermo Scientific™ ART™ dans des racks à couvercle amovible sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur du cône.
- La surface interne est extrêmement hydrophobe, ce qui augmente la reproductibilité et la précision des échantillons
- Les pointes transparentes permettent de facilement voir les échantillons transparents
- Les pointes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels
- Certifiées sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes
Spécification
Sans filtre | |
Transparent | |
ART™ |