Learn More
Thermo Scientific™ Système de recharge sans filtre ART™
Réduisez les déchets, gagnez de la place sur la paillasse et économisez l’espace de stockage grâce au système de recharge sans filtre Thermo Scientific™ ART™ de pointe.
Marque: Thermo Scientific™ 3521-RT
52.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.56700kg
Description
Réduisez les déchets, gagnez de la place sur la paillasse et économisez l’espace de stockage grâce au système de recharge sans filtre Thermo Scientific™ ART™ de pointe. Ce système offre une option respectueuse de l’environnement sans compromettre la stérilité.
Caractéristiques :
- Le conditionnement des pointes à filtre barrière empilable permet aux pointes de passer à travers les trous décalés de l’insert inférieur
- Les rails de guidage de la coque du blister permettent d’aligner les inserts de pointes correctement pour un transfert en douceur dans le rack
- La coque externe protège les pointes de la contamination extérieure pendant le remplissage des inserts
- L’option d’emballage des pointes réduit le volume des déchets de plastique
- La conception rigide de l’insert assure un chargement fiable des pointes
- Numéro de lot et description imprimés sur chaque insert
Remarque :
un rack vide est nécessaire pour les pièces -RT
Spécification
ART Ultra Micro non filtré | |
Sans filtre | |
Naturel | |
1,8 in | |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes | |
Adaptation universelle | |
Pipeteur Eppendorf™ | |
Sterile |
20 μl | |
Stérile | |
ART sans filtre | |
4,57 cm | |
Portoir | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets | |
ART |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.