Learn More
Thermo Scientific™ Système de recharge sans filtre ART™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15183596
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
À utiliser avec (équipement):
Eppendorf
Universal Fit
Modèle:
ART sans filtre
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Conditionnement:
560 pièces
960 pièces
Code produit. 15183596
Marque: Thermo Scientific™ 3552RT
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez le gaspillage, gagnez de la place sur la paillasse et dans les armoires grâce à ce système de recharge sans filtre de pointe.
Réduisez le gaspillage, gagnez de la place sur la paillasse et dans les armoires grâce au système de recharge sans filtre Thermo Scientific™ ART™ de pointe. Ce système offre une option respectueuse de l’environnement sans compromettre la stérilité.
Caractéristiques :
  • Le conditionnement des pointes à filtre barrière empilable permet aux pointes de passer à travers les trous décalés de l’insert inférieur
  • Les rails de guidage de la coque du blister permettent d’aligner les inserts de pointes correctement pour un transfert en douceur dans le rack
  • La coque externe protège les pointes de la contamination extérieure pendant le remplissage des inserts
  • L’option d’emballage des pointes réduit le volume des déchets de plastique
  • La conception rigide de l’insert assure un chargement fiable des pointes
  • Numéro de lot et description imprimés sur chaque insert
Remarque :
un rack vide est nécessaire pour les pièces -RT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Modèle ART sans filtre
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5,07 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase ni pyrogènes
Format Rack
Quantité 4800/Cs.
Concept écologique Moins de ressources utilisées et moins de déchets
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Qualité certifiée
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.