Learn More
RETSCH Dispositifs de serrage AS 300 Comfort
Utilisez ces dispositifs de serrage avec les tamiseuses AS 300. Les dispositifs de serrage AS 300 Comfort Retsch™ ont une conception ergonomique pour un fonctionnement facile.
1409.80€ - 1775.50€
Spécification
Type de produit | Dispositifs de serrage |
---|---|
Diamètre (métrique) | 315 mm |
À utiliser avec (équipement) | Agitateur à tamiseuse AS 300 |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10621033
|
RETSCH
32.662.0009 |
Tamisage à sec |
1409.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10437342
|
RETSCH
32.662.0014 |
Tamisage humide |
1775.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec les tamiseuses AS 300
Spécification
Dispositifs de serrage | |
315 mm | |
Agitateur à tamiseuse AS 300 |