Learn More
RETSCH Dispositifs de serrage AS 300 Standard
Marque:  RETSCH 32.662.0008
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 10394742
  • 696.42€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
Couvercle de fixation pour tamiseuse AS
• Choisissez le couvercle à fixation rapide pour un serrage maximum et une diminution importante du niveau sonore. Tous les couvercles sont
• Les couvercles pour tamisage à sec sont munis d'un hublot plexi sauf le couvercle plat 26796
• Les couvercles pour tamisage humide sont équipés d'une buse répartissant l'eau sur la totalité de la surface du tamis. (sur demande pour tamis φ 315mm)
• Couvercle pour tamis φ 200/203/300/315mm
• Tamisage à sec φ 300/315mm
• Inclus avec tiges filetées et noix de serrage
Spécification
Spécification
Dispositifs de serrage
Dry Sieving
1 de chaque
315 mm
Agitateur à tamiseuse AS 300