missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ASF1A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17740254
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17740254 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17740254 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5118838

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ASF1A.

This gene encodes a member of the H3/H4 family of histone chaperone proteins and is similar to the anti-silencing function-1 gene in yeast. The protein is a key component of a histone donor complex that functions in nucleosome assembly. It interacts with histones H3 and H4, and functions together with a chromatin assembly factor during DNA replication and repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ASF1A
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression ASF1A
Numéro d’ordre du gène Q9CQE6, Q9Y294
Alias de gène 2310079C17Rik; anti-silencing function 1A histone chaperone; anti-silencing function protein 1 homolog A; ASF1 anti-silencing function 1 homolog A; ASF1A; C79052; CCG1-interacting factor A; CGI-98; CIA; DKFZP547E2110; hAsf1; hAsf1a; hCIA; histone chaperone ASF1A; HSPC146; RP3-329L24.1
Symboles de gène(s) ASF1A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human ASF1A(Accession Q9Y294), corresponding to amino acid residues P130-P180.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25842, 66403
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.