Learn More
Sartorius™ Papiers filtres quantitatifs avec code couleur sans cendres Sartorius, de grade 388
Utilisé pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression
Marque: Sartorius™ FT-4-101-150
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- 100 % linters de coton
- Sans cendres (teneur en cendres de ≤0,01 % conformément à la norme DIN 540370)
- Résistants à l’humidité Boîte à code couleur pour faciliter la sélection
Spécification
Dia. 150 mm | |
Linters de coton et pâte raffinée | |
10 μm/s | |
388 | |
0,21 mm | |
150 mm |
Plié | |
12 à 15 μm | |
Conviennent aux analyses quantitatives, filtration par entonnoirs Buchner, par pression ou sous vide | |
100 / boîte | |
Papier filtre quantitatif |