missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm Ashing Furnace LV 3/11

Designed especially for laboratory ashing processes up to 1050°C. Applications include determining loss on ignition, as well as ashing food and plastics for subsequent substance analysis. A special fresh-air and exhaust air system ensures that the air is replaced six times per minute.

Marque:  Nabertherm LV032K1TN1

Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17260374

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet


Description

Description

  • L’air entrant est préchauffé pour garantir l’uniformité de la température
  • Uniformité de la température selon la norme DIN 17052-1 à ±10°C dans la zone de travail vide définie (à partir de 550°C)
  • Convient à de nombreux procédés de hachage standardisés conformément aux normes ISO, ASTM, EN et DIN
  • Plaques chauffantes en céramique avec élément chauffant intégré protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
  • Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
  • La porte relevable est en face de la surface chaude loin de l’opérateur
  • La porte à rabat peut être utilisée comme plateforme de travail
  • Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four

Équipement supplémentaire

  • Chariot de chargement avec plateaux résistants ou perforés pour charger le four à différents niveaux, y compris les supports pour insérer / retirer les plateaux
  • Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
  • Rack de charge avec plateaux fermés ou perforés pour le chargement du four en deux niveaux, y compris les supports pour insérer / retirer les plateaux jusqu’à une température maximale de 800°C
Spécification

Spécification

C450
1100°C
Porte à rabat
140 x 160 x 100 mm
20 kg
220/240 V
50/60 Hz
3 L
Four
±10°C
360 x 385 x 735 mm
Monophasé
1,2 kW
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions