Learn More
Fisherbrand™ Papiers filtres quantitatifs sans cendre, qualité 13, filtrage moyen
Utilisé pour les précipités fins comme le phosphate d’ammonium ammoniaco-magnésien et l’oxalate de calcium
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09360kg
Code produit. 11798953
  • 25.85€ / 100 pièces
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
  • Papier filtre à pores moyens
  • Fabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
  • Lavé avec de l’acide et nettoyé avec de l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
  • La teneur en cendres est de 0,007 %
  • Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique
Spécification
Spécification
Teneur en cendres : 0,007%
100 % linters de coton
5 à 8 μm
Pour les précipités fins comme le phosphate d’ammonium-magnésium, l’oxalate de calcium, l’arséniate d’ammonium-magnésium, les formes plus grossières de sulfate de baryum
100/boîte
Papier filtre quantitatif sans cendres
Disque uni
5 à 8 μm
50 s
13
0,16 mm
110 mm