Learn More
Hecht Karl™ Flacons à col étroit en verre transparent Assistent™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Description
- Narrow neck
- Black screw cap
- Available in a wide range of capacities from 30 mL to 1000 mL
Spécification
Taille du bouchon | GL22 |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Type de produit | Flacon |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Matériau | Verre |
Bouche | Narrow |