Learn More
Norme de référence des couleurs ASTM (ASTM D6045, D1500), Paragon Scientific™
Click to view available options
Conditionnement:
500mL
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- 500ml emballage pratique accompagné d’une FDS
- Durée de conservation de 18 mois
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Type | Couleur ASTM 1 |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ASTM Colour Reference Standard
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: white mineral oil
Valeurs nominales citées